Documents
802964
Sigma-Aldrich
1-Chloro-3,5-dimethyladamantane
95%
Synonyme(s) :
1,3-Dimethyl-5-chloroadamantane, 1-chloro-3,5-dimethyl-Tricyclo[3.3.1.13,7]decane, 5-Chloro-1,3-dimethyladamantane
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C12H19Cl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
198.73
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Description
Flash Point: 215°F
Niveau de qualité
Pureté
95%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n/D 1.4962
Densité
1.0175 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES 
C[C@]12CC3C[C@](C)(C1)CC(Cl)(C3)C2
InChI
1S/C12H19Cl/c1-10-3-9-4-11(2,6-10)8-12(13,5-9)7-10/h9H,3-8H2,1-2H3/t9-,10+,11-,12-
Clé InChI
PXDRFQZLDWZHPX-CDECOKDKSA-N
Application
Building block has been shown to be used as a key intermediate in the synthesis of memantine hydrochloride, which was reported to be a FDA approved drug for Alzheimer′s treatment.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
215.6 °F
Point d'éclair (°C)
102 °C