Principaux documents
802093
Sigma-Aldrich
Poly(pyromellitic dianhydride-co-4,4′-oxydianiline), amic acid solution
viscosity 5-7 poise , electronic grade, 13 wt% in (80% NMP/20% Xylene)
Synonyme(s) :
Polyamic acid
About This Item
Formule linéaire :
(C12H12N2O .C10H2O6)x
Code UNSPSC :
12162002
Nomenclature NACRES :
NA.23
Qualité
electronic grade
Description
13% ± 5 wt.% in (80% N-Methyl-2-Pyrrolidone, 20% Xylene)
purified by sub-micron filtration (0.2 μm medium)
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.502
Viscosité
5-7 poise(25 °C, Brookfield) (12rpm)(lit.)
5-7 poise
Densité
1.068 g/mL at 25 °C
Température de stockage
2-8°C
Pictogrammes
FlameHealth hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system,Liver,Kidney, Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
131.0 °F
Point d'éclair (°C)
55 °C
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :