798088
Fluorescent nanodiamond
Nitrogen vacancy ~3 ppm NV centers, 120 nm avg. part. size, 1 mg/mL in deionized water
Synonyme(s) :
Diamond nanopowder, Nanodiamonds
About This Item
Produits recommandés
Forme
suspension
Niveau de qualité
Composition
Nitrogen vacancy, ~3 ppm NV centers
Concentration
1 mg/mL in deionized water
Taille moy. des particules
120 nm
Catégories apparentées
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Articles
Fluorescent Nanodiamond Particles (FNDs)- Find properties and applications of nanodiamond particles.
Fluorescent Nanodiamonds and biofunctionalization strategies are detailed for imaging and bioconjugation applications.
Biomaterials science integrates smart materials into biological research, requiring a deep understanding of biological systems.