Principaux documents
795224
Sigma-Aldrich
trans-1-Butenylboronic acid MIDA ester
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C9H14BNO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
211.02
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Forme
solid
Chaîne SMILES 
CC/C=C/B1OC(CN(C)CC(O1)=O)=O
InChI
1S/C9H14BNO4/c1-3-4-5-10-14-8(12)6-11(2)7-9(13)15-10/h4-5H,3,6-7H2,1-2H3/b5-4+
Clé InChI
VYHBJTPGBOGZLT-SNAWJCMRSA-N
Application
This MIDA Boronate building block could be utilized in the synthesis of complex polyene-containing molecules.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable