Principaux documents
794473
Sigma-Aldrich
Ritter Trifluoroiodomethane-TMG Reagent
Synonyme(s) :
TMG-CF3I, Tetramethylguanidine-trifluoromethyl iodide adduct
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H13F3IN3
Poids moléculaire :
311.09
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
ID de substance PubChem :
Le produit 794473 n'est pas actuellement commercialisé dans votre pays Contacter notre Service technique
Forme
liquid
Capacité de réaction
reaction type: C-C Bond Formation
Indice de réfraction
n/D 1.461
Densité
1.495 g/mL at 25 °C
Groupe fonctionnel
amine
fluoro
iodo
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
FC(F)(F)I.N=C(N(C)C)N(C)C
InChI
1S/C5H13N3.CF3I/c1-7(2)5(6)8(3)4;2-1(3,4)5/h6H,1-4H3;
Clé InChI
KIOFDNCUJQQUCD-UHFFFAOYSA-N
Application
Product is a more convenient, liquified version of trifluoroiodomethane, which can be utilized in photocatalytic and electrophilic pentafluoroethylation of olefins and heteroatoms respectively.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
No data available
Point d'éclair (°C)
No data available
Contenu apparenté
The Ritter lab currently focuses on fluorination chemistry for late-stage functionalization of complex natural and unnatural products. PhenoFluor™ has been developed as a general reagent for the selective, predictable, direct deoxyfluorination of complex alcohols and phenols.