Principaux documents
724793
Sigma-Aldrich
3-Nitropyridine-2-thiol
96%
Synonyme(s) :
3-Nitro-2-pyridinethiol
1 G
92,00 €
92,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
92,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C5H4N2O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
156.16
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
92,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
96%
Forme
solid
Pf
169-175 °C
Groupe fonctionnel
nitro
Chaîne SMILES 
[O-][N+](=O)c1cccnc1S
InChI
1S/C5H4N2O2S/c8-7(9)4-2-1-3-6-5(4)10/h1-3H,(H,6,10)
Clé InChI
LKNPLDRVWHXGKZ-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
H Zhang et al.
Thrombosis and haemostasis, 112(6), 1304-1311 (2014-09-19)
Dual antiplatelet therapy with clopidogrel and aspirin has been the standard of care in the United States for patients with acute coronary syndromes (ACS) and/or undergoing percutaneous coronary interventions (PCI). However, the effectiveness of clopidogrel varies significantly among different sub-populations