Principaux documents
791814
Sigma-Aldrich
KetoABNO
95%
Synonyme(s) :
9-Azabicyclo[3,3,1]nonan-3-one-9-oxyl
250 MG
120,00 €
1 G
284,00 €
120,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
250 MG
120,00 €
1 G
284,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C8H12NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
154.19
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161600
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
120,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
95%
Forme
powder
Pertinence de la réaction
reagent type: oxidant
Pf
109-114 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
O=C1C[C@@H](N2[O])CCC[C@@H]2C1
InChI
1S/C8H12NO2/c10-8-4-6-2-1-3-7(5-8)9(6)11/h6-7H,1-5H2
Clé InChI
AMZBXNVXJGUYMF-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Oxidant has been demonstrated in the application of aerobic oxidation of alcholols[1] and amines[2] at room temperature and ambient pressure. This product is also a convenient bench top stable solid.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Lauber MB, and Stahl SS
ACS Catalysis, 3, 2612-2616 (2013)
Sonobe T, et al.
Chemical Science, 3, 3249-3249 (2012)
Contenu apparenté
he Stahl Lab focuses on the development of catalysts and catalytic reactions for selective oxidation of organic molecules, with particular emphasis on aerobic oxidation reactions.