Principaux documents
779741
Sigma-Aldrich
Methyl 2-azidobenzoate solution
~0.5 M in tert-butyl methyl ether
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C8H7N3O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
177.16
Beilstein:
475220
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
≥95.0% (HPLC)
Forme
liquid
Concentration
~0.5 M in tert-butyl methyl ether
Impuretés
≤2.0% water
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
COC(=O)c1ccccc1N=[N+]=[N-]
InChI
1S/C8H7N3O2/c1-13-8(12)6-4-2-3-5-7(6)10-11-9/h2-5H,1H3
Clé InChI
LGHLODHMWICPLN-UHFFFAOYSA-N
Application
Review
Pictogrammes
FlameHealth hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
-27.4 °F
Point d'éclair (°C)
-33 °C
Stefan Bräse et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 44(33), 5188-5240 (2005-08-16)
Since the discovery of organic azides by Peter Griess more than 140 years ago, numerous syntheses of these energy-rich molecules have been developed. In more recent times in particular, completely new perspectives have been developed for their use in peptide