Principaux documents
773077
Sigma-Aldrich
Fmoc-N-Me-Asp(OtBu)-OH
97%, for peptide synthesis
Synonyme(s) :
N-Methyl aspartic acid
5 G
642,00 €
642,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
642,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C24H27NO6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
425.47
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.26
642,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Nom du produit
Fmoc-N-Me-Asp(OtBu)-OH, 97%
Essai
97%
Forme
powder or crystals
Activité optique
[α]22/D -39.0°, c = 0.5% in DMF
Capacité de réaction
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Pf
135-140 °C
Application(s)
peptide synthesis
Groupe fonctionnel
Fmoc
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
OC([C@@H](N(C(OCC1C2=C(C=CC=C2)C3=C1C=CC=C3)=O)C)CC(OC(C)(C)C)=O)=O
InChI
1S/C24H27NO6/c1-24(2,3)31-21(26)13-20(22(27)28)25(4)23(29)30-14-19-17-11-7-5-9-15(17)16-10-6-8-12-18(16)19/h5-12,19-20H,13-14H2,1-4H3,(H,27,28)/t20-/m0/s1
Clé InChI
CYWWLVIEAOUXGW-FQEVSTJZSA-N
Application
Fmoc protected N-methyl amino acid suitable for solid phase peptide synthesis. N-methyl amino acids have been shown to improve proteolytic stability of peptides.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3