Documents
777307
Sigma-Aldrich
D-Glucose-1-13C-1,2,3,4,5,6,6-d7
99 atom % 13C, 97 atom % D, 98% (CP)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
13CC5D7H5O6
Poids moléculaire :
188.19
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
99 atom % 13C
97 atom % D
Pureté
98% (CP)
Forme
solid
Changement de masse
M+8
Chaîne SMILES 
O[C@]1([2H])[C@](O)([2H])[13C@](O)([2H])O[C@@](C([2H])([2H])O)([2H])[C@@]1([2H])O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3+,4-,5-,6?/m0/s1/i1D2,2D,3D,4D,5D,6+1D
Clé InChI
WQZGKKKJIJFFOK-JYGMKPGUSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable