Principaux documents
776580
Sigma-Aldrich
Boc-Gly-Val-OH
95%
1 G
255,00 €
255,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
255,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C12H22N2O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
274.31
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
255,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
95%
Forme
powder or crystals
Capacité de réaction
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Couleur
white to beige
Pf
109-113 °C
Application(s)
peptide synthesis
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
OC([C@H](C(C)C)NC(CNC(OC(C)(C)C)=O)=O)=O
InChI
1S/C12H22N2O5/c1-7(2)9(10(16)17)14-8(15)6-13-11(18)19-12(3,4)5/h7,9H,6H2,1-5H3,(H,13,18)(H,14,15)(H,16,17)/t9-/m0/s1
Clé InChI
YXXMEXYAHMBYIU-VIFPVBQESA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable