Principaux documents
775959
Sigma-Aldrich
4-Chloro-2-methoxybenzaldehyde
96%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C8H7ClO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
170.59
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
96%
Forme
solid
Pf
70-75 °C
Chaîne SMILES 
COc1cc(Cl)ccc1C=O
InChI
1S/C8H7ClO2/c1-11-8-4-7(9)3-2-6(8)5-10/h2-5H,1H3
Clé InChI
IVBZHFWJBYTRNG-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable