Key Documents
775169
Sigma-Aldrich
2-(Trifluoromethyl)thiazole-4-carboxylic acid
95% (GC)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C5H2F3NO2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
197.14
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
95% (GC)
Forme
solid
Pf
179-184 °C
Chaîne SMILES 
OC(=O)c1csc(n1)C(F)(F)F
InChI
1S/C5H2F3NO2S/c6-5(7,8)4-9-2(1-12-4)3(10)11/h1H,(H,10,11)
Clé InChI
KPPCPQREZHKKRA-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable