775118
Borane dimethyl sulfide complex solution
1.0 M in 2-methyltetrahydrofuran
Synonyme(s) :
BMS, Trihydro[thiobis[methane]]boron
107,00 €
About This Item
107,00 €
Produits recommandés
Forme
liquid
Niveau de qualité
Pertinence de la réaction
reagent type: reductant
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Safer Solvents and Auxiliaries
Use of Renewable Feedstocks
Inherently Safer Chemistry for Accident Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Concentration
1.0 M in 2-methyltetrahydrofuran
Densité
0.844 g/mL at 25 °C
Groupe fonctionnel
thioether
Autre catégorie plus écologique
, Aligned
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
B.CSC
InChI
1S/C2H6S.BH3/c1-3-2;/h1-2H3;1H3
Clé InChI
RMHDLBZYPISZOI-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Reactant involved in:
- Hydroboration / oxidation
Conditionnement
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - Water-react 1
Risques supp
Code de la classe de stockage
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
9.3 °F
Point d'éclair (°C)
-12.6 °C