Documents
774979
Sigma-Aldrich
5-Bromo-6-methyl-1H-indazole
97%
Synonyme(s) :
5-Bromo-6-methylindazole
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H7BrN2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
211.06
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
166-169 °C
Chaîne SMILES 
Cc1cc2[nH]ncc2cc1Br
InChI
1S/C8H7BrN2/c1-5-2-8-6(3-7(5)9)4-10-11-8/h2-4H,1H3,(H,10,11)
Clé InChI
UTDBMGRTYFPTEC-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable