Principaux documents
774839
Sigma-Aldrich
1,2,3,4-Tetrahydro-4-methylquinoline-6-carboxylic acid
96%
Synonyme(s) :
4-Methyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoline-6-carboxylic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C11H13NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
191.23
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
96%
Forme
solid
Pf
171-175 °C
Chaîne SMILES 
CC1CCNc2ccc(cc12)C(O)=O
InChI
1S/C11H13NO2/c1-7-4-5-12-10-3-2-8(11(13)14)6-9(7)10/h2-3,6-7,12H,4-5H2,1H3,(H,13,14)
Clé InChI
QOQHRSQQPZYCGY-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Skull and crossbonesEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable