Principaux documents
774421
Sigma-Aldrich
5-(Ethoxymethyl)furan-2-carboxaldehyde
97%
Synonyme(s) :
2-Formyl-5-ethoxymethylfuran, 5-(Ethoxymethyl)-2-furaldehyde, 5-Ethoxymethylfurfural
1 G
122,00 €
122,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
122,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C8H10O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
154.16
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
122,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.511
pb
267-274 °C/760 mmHg
Densité
1.099 g/mL at 25 °C
Groupe fonctionnel
aldehyde
ether
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CCOCc1ccc(C=O)o1
InChI
1S/C8H10O3/c1-2-10-6-8-4-3-7(5-9)11-8/h3-5H,2,6H2,1H3
Clé InChI
CCDRPZFMDMKZSZ-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
CorrosionEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable