Principaux documents
773948
Sigma-Aldrich
Strontium phosphate
powder, -200 mesh, 99.9% trace metals basis
Synonyme(s) :
Strontium phosphate tribasic, Tristrontium diphosphate
25 G
174,00 €
174,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 G
174,00 €
About This Item
Formule linéaire :
Sr3(PO4)2
Numéro CAS:
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
26111700
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
174,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
99.9% trace metals basis
Forme
powder
Taille des particules
-200 mesh
Pf
>380 °C
Chaîne SMILES 
[Sr++].[Sr++].[Sr++].[O-]P([O-])([O-])=O.[O-]P([O-])([O-])=O
InChI
1S/2H3O4P.3Sr/c2*1-5(2,3)4;;;/h2*(H3,1,2,3,4);;;/q;;3*+2/p-6
Clé InChI
JOPDZQBPOWAEHC-UHFFFAOYSA-H
Application
Sr3(PO4)2 is a promising phosphor host material; showing different emission properties upon doping with rare earth and other elements.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Poort; S. H. M.
Journal of Solid State Chemistry, 122, 432-432 (1996)