773697
Monolayer graphene film
1 cm x 1 cm on copper foil, avg. no. of layers, 1
About This Item
Produits recommandés
Forme
film
Caractéristiques
avg. no. of layers 1
Résistance
600 Ω/sq
L × l × épaisseur
1 cm × 1 cm × (theoretical) 0.345 nm, Monolayer graphene film
1.5 cm × 1.5 cm × 25 μm, copper foil substrate
Description générale
Growth Method: CVD synthesis
Transfer Method: Clean transfer method
Quality Control: Optical Microscopy & Raman checked
Size: 1 cm x 1 cm
Appearance (Color): Transparent
Transparency: >97%
Appearance (Form): Film
Coverage: >95%
Number of graphene layers: 1
Thickness (theoretical): 0.345 nm
FET Electron Mobility on Al2O3: 2; 000 cm2/V·s
FET Electron Mobility on SiO2/Si (expected): 4; 000 cm2/V·s
Sheet Resistance: 600 Ohms/sq.
Grain size: Up to 10 μm
Substrate Copper Foil
Thickness: 25μm
Both sides: Graphene/Cu/Graphene
Packaging - 4 units/pack
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Articles
Developed in the last several years, fluorescence quenching microscopy (FQM) has enabled rapid, inexpensive, and high-fidelity visualization of two-dimensional (2D) materials such as graphene-based sheets and MoS2.
Recent demand for electric and hybrid vehicles, coupled with a reduction in prices, has caused lithium-ion batteries (LIBs) to become an increasingly popular form of rechargeable battery technology.
Graphene's unique properties spark interdisciplinary interest; its honeycomb structure offers electrical, optical, and mechanical marvels.