773468
Propargyl 2-bromoisobutyrate
>97%
Synonyme(s) :
Acetylene ATRP initiator, Acetylene BiB, Propyne 2-bromoisobutyrate
About This Item
Produits recommandés
Essai
>97%
Forme
solid or liquid
pb
188-194 °C
Chaîne SMILES
CC(C)(Br)C(=O)OCC#C
InChI
1S/C7H9BrO2/c1-4-5-10-6(9)7(2,3)8/h1H,5H2,2-3H3
Clé InChI
XTILOBFYTKJHJZ-UHFFFAOYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
192.9 °F
Point d'éclair (°C)
89.4 °C
Les clients ont également consulté
Articles
Over the past two decades, the rapid advance of controlled living polymerization (CLP) techniques.