Principaux documents
771953
Sigma-Aldrich
exo-5-Norbornene-2-methanol
≥99% (exo)
Synonyme(s) :
exo-5-Norbornenyl methyl alcohol
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C8H12O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
124.18
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Essai
≥99% (exo)
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.499
pb
200-205/760 mmHg
Densité
1.030 at 25 °C
Chaîne SMILES 
OCC1C[C@@H]2C[C@H]1C=C2
InChI
1S/C8H12O/c9-5-8-4-6-1-2-7(8)3-6/h1-2,6-9H,3-5H2/t6-,7+,8?/m0/s1
Clé InChI
LUMNWCHHXDUKFI-KJFJCRTCSA-N
Description générale
Exo-5-Norbornene-2-methanol is a norbornene derivative which is widely used as a monomer in the synthesis of polynorbornenes by vinyl polymerisation or ring opening methathesis polymerisation (ROMP). They are also used as a monomer or an intermediate in the synthesis of photoresist materials. This material is also widely used as an intermediate in the synthesis of pharmaceutically and biologically active compounds.[1]
Application
Used as a monomer in the synthesis of polynorbornenes by ring opening metathesis polymerisation.[2]
Caractéristiques et avantages
  • Produces polymers with high thermal stability and transparency which are useful for optical applications.[1]
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
195.0 °F
Point d'éclair (°C)
90.55 °C
Les clients ont également consulté
Stereo-Selective Synthesis of 5-Norbornene-2-exo-carboxylic Acid-Rapid Isomerization and Kinetically Selective Hydrolysis.
Kanao, M., Otake, A., Tsuchiya, K., & Ogino, K.
International Journal of Organic Chemistry, 2, 26-30 (2012)
Water-soluble polymers from acid-functionalized norbornenes
Lienkamp, K., Kins, C. F., Alfred, S. F., Madkour, A. E., & Tew, G. N.
Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry, 47(5), 1266-1273 (2009)