771619
Manganese(II) fluoride
≥99.95% trace metals basis
Synonyme(s) :
Manganese bifluoride, Manganese difluoride, Manganous fluoride
146,00 €
About This Item
146,00 €
Produits recommandés
Qualité
anhydrous
Niveau de qualité
Essai
≥99.95% trace metals basis
Forme
powder
Impuretés
≤500.0 ppm Trace Metal Analysis
Pf
856 °C (lit.)
Densité
3.98 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
battery manufacturing
Chaîne SMILES
F[Mn]F
InChI
1S/2FH.Mn/h2*1H;/q;;+2/p-2
Clé InChI
CTNMMTCXUUFYAP-UHFFFAOYSA-L
Catégories apparentées
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Déjà en possession de ce produit ?
Articles
Lithium-ion batteries' characteristics make them popular for electricity storage due to portability, rechargeability, and low cost.