769401
Hafnium(IV) oxide
pellets, diam. × thickness 13 mm × 5 mm
Synonyme(s) :
Hafnia
About This Item
Produits recommandés
Forme
pellets
Diam. × épaisseur
13 mm × 5 mm
Impuretés
≤0.1% PBB (polybrominated biphenyls)
≤0.1% PBDE (polybrominated diphenyl ethers)
Densité
9.68 g/mL at 25 °C (lit.)
Traces de cations
Cd: ≤0.01%
Co: ≤0.0005%
Cr: ≤0.005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.005%
Hg: ≤0.1%
Pb: ≤0.1%
Ti: ≤0.005%
V: ≤0.005%
Zr: ≤0.5%
Chaîne SMILES
O=[Hf]=O
InChI
1S/Hf.2O
Clé InChI
CJNBYAVZURUTKZ-UHFFFAOYSA-N
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable