768634
Zirconium(IV) 2-ethylhexanoate in mineral spirits
~6% Zr basis
Synonyme(s) :
Zirconium octoate
About This Item
Produits recommandés
Forme
liquid
Pertinence de la réaction
core: zirconium
Concentration
~6% Zr
Indice de réfraction
n20/D 1.446
Point d'ébullition
167-178 °C/760 mmHg
Densité
0.870 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES
CCCCC(CC)C(=O)O[Zr](OC(=O)C(CC)CCCC)(OC(=O)C(CC)CCCC)OC(=O)C(CC)CCCC
InChI
1S/4C8H16O2.Zr/c4*1-3-5-6-7(4-2)8(9)10;/h4*7H,3-6H2,1-2H3,(H,9,10);/q;;;;+4/p-4
Clé InChI
OFYFURKXMHQOGG-UHFFFAOYSA-J
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
115.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
46.1 °C - closed cup
Les clients ont également consulté
Articles
Continuous efficiency improvements in photovoltaic devices result from material advancements and manufacturing innovation.
Nanomaterials are considered a route to the innovations required for large-scale implementation of renewable energy technologies in society to make our life sustainable.