Principaux documents
8.08915
Sigma-Aldrich
Zirconium(IV) acetylacetonate
for synthesis
Synonyme(s) :
Zirconium(IV) acetylacetonate, Tetrakis(2,4-pentanedionato)zirconium(IV), Tetrakis(acetylacetonato)zirconium(IV)
100 G
83,90 €
83,90 €
Date d'expédition estimée le11 juin 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 G
83,90 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C20H28O8Zr
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
487.66
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Numéro de classement CE :
241-510-5
Nomenclature NACRES :
NA.22
83,90 €
Date d'expédition estimée le11 juin 2025Détails
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Forme
powder
Puissance
719 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
7.2 (20 °C, 4.5 g/L in H2O)
Pf
189-192 °C
Solubilité
14 g/L
Masse volumique apparente
500 kg/m3
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
[Zr+4].O=C([C-H]C(=O)C)C.O=C([C-H]C(=O)C)C.O=C([C-H]C(=O)C)C.O=C([C-H]C(=O)C)C
InChI
1S/4C5H7O2.Zr/c4*1-4(6)3-5(2)7;/h4*3H,1-2H3;/q4*-1;+4
Clé InChI
DFPGFWYWSAYLCW-UHFFFAOYSA-N
Application
  • New metallo-organic complex of zirconium (IV): A precursor for nano structured ZrO2 (VG Prasanth et al., 2015).
  • Zirconium (IV) acetylacetonate as a ring-opening initiator: Mediating one-step synthesis of biodegradable polyacids (P Dobrzyński et al., 2019).
  • Decomposition insights using synchrotron radiation: Formation of volatile Zr-intermediates (S Grimm et al., 2022).
  • High-performance polymer solar cells: Employing zirconium acetylacetonate film as cathode buffer layer (Z Tan et al., 2014).
  • Preparation of zirconia nanofibers: Using electrospinning and calcination with zirconium acetylacetonate as precursor (VV Rodaev et al., 2019).
Remarque sur l'analyse
Assay (ex Zr): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 187 °C
Melting range (upper value): ≤ 192 °C
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Sol. 1
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable