Principaux documents
768502
Sigma-Aldrich
2-Bromopyridine-d4
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C5D4BrN
Poids moléculaire :
162.02
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Pureté isotopique
≥98 atom % D
Essai
≥98% (CP)
Forme
liquid
Changement de masse
M+4
Chaîne SMILES 
[2H]C1=NC(Br)=C([2H])C([2H])=C1[2H]
InChI
1S/C5H4BrN/c6-5-3-1-2-4-7-5/h1-4H/i1D,2D,3D,4D
Clé InChI
IMRWILPUOVGIMU-RHQRLBAQSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
195.1 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
90.6 °C - closed cup