Principaux documents
766844
Sigma-Aldrich
Methyl 3-iodopyridine-2-carboxylate
97%
Synonyme(s) :
3-Iodo-2-pyridinecarboxylic acid methyl ester, Methyl 3-iodo-2-picolinate, Methyl 3-iodopicolinate
1 G
98,90 €
98,90 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
98,90 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C7H6INO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
263.03
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
98,90 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
97%
Forme
solid
Groupe fonctionnel
ester
iodo
Chaîne SMILES 
COC(=O)c1ncccc1I
InChI
1S/C7H6INO2/c1-11-7(10)6-5(8)3-2-4-9-6/h2-4H,1H3
Clé InChI
ITYQUGKRGXNQSC-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable