765473
Gold nanoparticles
15 nm diameter, carboxylic acid functionalized, PEG 3000 coated, OD 50, dispersion in H2O
Synonyme(s) :
Gold nanoparticles COOH functionalized, Au NP COOH, Gold Colloid
396,00 €
About This Item
396,00 €
Produits recommandés
Matériaux
PEG 3000
Niveau de qualité
Forme
dispersion in H2O
nanoparticles
Conditionnement
glass bottle of 1 mL
DO
50
Diamètre
15 nm
pH
6.0-8.0 (25 °C)
pb
100 °C (lit.)
Solubilité
water: miscible
Densité
1.00 g/cm3
λmax
520 nm
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
Température de stockage
2-8°C
Catégories apparentées
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable