Principaux documents
762997
Sigma-Aldrich
2-Imidazolidone-(ethylene-d4)
98 atom % D, 98% (CP)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C3D4H2N2O
Poids moléculaire :
90.12
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Pureté isotopique
98 atom % D
Essai
98% (CP)
Forme
crystals
Technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
Changement de masse
M+4
Chaîne SMILES 
O=C1NC([2H])([2H])C([2H])([2H])N1
InChI
1S/C3H6N2O/c6-3-4-1-2-5-3/h1-2H2,(H2,4,5,6)/i1D2,2D2
Clé InChI
YAMHXTCMCPHKLN-LNLMKGTHSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - STOT RE 2
Organes cibles
Thyroid
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable