Documents
762407
Sigma-Aldrich
N-Boc-4-(2,2-difluorocyclopropyl)-L-proline
97%
Synonyme(s) :
6(S)-5-Boc-1,1-difluoro-5-azaspiro[2.4]heptane-6-carboxylic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C12H17F2NO4
Poids moléculaire :
277.26
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Capacité de réaction
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Pf
87-97 °C
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)OC(=O)N1CC2(C[C@H]1C(O)=O)CC2(F)F
InChI
1S/C12H17F2NO4/c1-10(2,3)19-9(18)15-6-11(5-12(11,13)14)4-7(15)8(16)17/h7H,4-6H2,1-3H3,(H,16,17)/t7-,11?/m0/s1
Clé InChI
OXXSWURHJYLTIL-RGENBBCFSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable