760935
Poly(ethylene glycol), 4 acetylene dendron, generation 1
average Mn 20,000
Synonyme(s) :
Bis-MPA poly(ethylene glycol), Bis[2,2-bis(hydroxymethyl)propanoic acid] PEG, Dendron functionalized PEG acetylene, generation 1, PEG-20,000, PFD-G1-PEG20k-Acetylene
About This Item
Produits recommandés
Description
esterified with 4 acetylene groups
Forme
solid
Poids mol.
PEG average Mn 20,000 (n~450)
average Mn 20,000
Caractéristiques
generation 1
Nb de groupes de surface
4
Pf
56-60
Groupe fonctionnel
alkyne
Description générale
Application
- as an efficient drug delivery system.
- In vitro toxicological studies
- In vivo via radionuclide labeling and optical imaging
- Biosensors
- Dip pen nanolithography
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable