760927
Poly(ethylene glycol), 16 acetylene dendron, generation 3
average Mn 8,000
Synonyme(s) :
Bis-MPA poly(ethylene glycol), Bis[2,2-bis(hydroxymethyl)propanoic acid] PEG, Dendron functionalized PEG acetylene, generation 3, PEG-6000, PFD-G3-PEG6k-Acetylene
About This Item
Produits recommandés
Description
acetylene surface groups
Forme
solid
Poids mol.
PEG average Mn 6,000 (n~130, esterified with 16 acetylene groups)
Mn 7500-9500 (by NMR)
average Mn 8,000
Caractéristiques
generation 3
Nb de groupes de surface
16
Pf
43-47 °C
Groupe fonctionnel
alkyne
Description générale
Application
- as an efficient drug delivery system.
- In vitro toxicological studies
- In vivo via radionuclide labeling and optical imaging
- Biosensors
- Dip pen nanolithography
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
No data available
Point d'éclair (°C)
No data available