Principaux documents
76063
Sigma-Aldrich
Palladium hydroxide on activated charcoal
greener alternative
moistened with water, 10-20% Pd basis (based on dry substance)
Synonyme(s) :
Pd(OH)2/C, Pearlman’s catalysts
5 G
54,10 €
50 G
514,00 €
54,10 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
54,10 €
50 G
514,00 €
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161600
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
54,10 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
lumps
Qualité
moistened with water
Contient
~50% water as stabilizer
Pertinence de la réaction
core: palladium
reagent type: catalyst
Capacité de réaction
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Designing Safer Chemicals
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Concentration
10-20% Pd (based on dry substance)
Autre catégorie plus écologique
Chaîne SMILES 
O[Pd]O
InChI
1S/2H2O.Pd/h2*1H2;/q;;+2/p-2
Clé InChI
NXJCBFBQEVOTOW-UHFFFAOYSA-L
Description générale
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for catalysis. Click here for more information.
Application
Catalyst for hydrogenolysis of benzyl groups and epoxides; used to reduce nitro compounds to amines and as dehydrogenation reagent.
Hydrogenation catalyst
Pictogrammes
Environment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Jung, M. E.; Choi, Y. M.
The Journal of Organic Chemistry, 56, 6729-6729 (1991)
Prugh, J. D.; Rooney, C. S. et al.
Tetrahedron Letters, 26, 2947-2947 (1985)
Zhao, S.; Freeman, J. P.; Szmuszkovicz, J.
The Journal of Organic Chemistry, 57, 4051-4051 (1992)
Development of GSKDevelopment of GSK's reagent guides ? embedding sustainability into reagent selections reagent guides ? embedding sustainability into reagent selection.
Adams JP, et al.
Green Chemistry, 15, 1542-1549 (2013)