Principaux documents
759643
Sigma-Aldrich
2-Oxa-5-azaspiro[3.4]octane oxalate salt
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H11NO · xC2H2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
113.16 (free base basis)
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Forme
solid
Pf
85-94 °C
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
ether
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
OC(C(O)=O)=O.C1CCNC12COC2
InChI
1S/C6H11NO.C2H2O4/c1-2-6(7-3-1)4-8-5-6;3-1(4)2(5)6/h7H,1-5H2;(H,3,4)(H,5,6)
Clé InChI
JFOZNINEJYPQQK-UHFFFAOYSA-N
Autres remarques
molecular weight: 113.16 (free base basis)
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable