Principaux documents
595152
Sigma-Aldrich
2-Bromo-2′,4′-difluoroacetophenone
97%
5 G
81,70 €
81,70 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
81,70 €
About This Item
Formule linéaire :
C6H3(F2)COCH2Br
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
235.03
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
81,70 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
97%
Pf
31-35 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
bromo
fluoro
ketone
Chaîne SMILES 
Fc1ccc(c(F)c1)C(=O)CBr
InChI
1S/C8H5BrF2O/c9-4-8(12)6-2-1-5(10)3-7(6)11/h1-3H,4H2
Clé InChI
CSGDTHXBRAAOHV-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
FlameCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Sol. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
123.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
51 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges