Principaux documents
759325
Sigma-Aldrich
2,4-Dibromothiophene
5 G
83,90 €
83,90 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
83,90 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C4H2Br2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
241.93
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
83,90 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
liquid
Niveau de qualité
Indice de réfraction
n20/D 1.632
Densité
2.157 g/mL at 25 °C
Groupe fonctionnel
bromo
Chaîne SMILES 
Brc1csc(Br)c1
InChI
1S/C4H2Br2S/c5-3-1-4(6)7-2-3/h1-2H
Clé InChI
WAQFYSJKIRRXLP-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Skull and crossbonesCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable