Principaux documents
758361
Sigma-Aldrich
2-(4-Methyl-2-pyridyl)-1H-benzimidazole
99% (GC)
Synonyme(s) :
4-Methyl-2-(2-benzimidazolyl)pyridine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C13H11N3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
209.25
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Essai
99% (GC)
Forme
solid
Pf
225-230 °C
Chaîne SMILES 
Cc1ccnc(c1)-c2nc3ccccc3[nH]2
InChI
1S/C13H11N3/c1-9-6-7-14-12(8-9)13-15-10-4-2-3-5-11(10)16-13/h2-8H,1H3,(H,15,16)
Clé InChI
MGBRKEZZOSQHQO-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Such benzimidazole derivatives are usually associated with various kinds of pharmacokinetic and pharmacodynamic properties.[1] Their heterocyclic structure possess wide range of antimicrobial properties.
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Benzimidazoles: A biologically active compounds
Salahuddin,Shaharyar M, Mazumdar A
Arabian Journal of Chemistry (2012)