Principaux documents
758302
Sigma-Aldrich
N-Boc-3-aminothiophene
96%
Synonyme(s) :
3-(tert-Butoxycarbonylamino)thiophene, 3-Thiophenecarbamic acid tert-butyl ester, N-3-Thienylcarbamic acid 1,1-dimethylethyl ester
1 G
46,50 €
46,50 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
46,50 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C9H13NO2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
199.27
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
46,50 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
96%
Forme
solid
Pf
135-140 °C
Groupe fonctionnel
amine
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)OC(=O)Nc1ccsc1
InChI
1S/C9H13NO2S/c1-9(2,3)12-8(11)10-7-4-5-13-6-7/h4-6H,1-3H3,(H,10,11)
Clé InChI
PRWYQCYSADTIBZ-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable