Principaux documents
757683
Sigma-Aldrich
Bis(trifluoromethanesulfonyl)methane
97%
Synonyme(s) :
Bis(trifluoromethylsulfonyl)methane
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C3H2F6O4S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
280.17
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
solid
Pf
32-36 °C
Groupe fonctionnel
fluoro
sulfone
Chaîne SMILES 
FC(F)(F)S(=O)(=O)CS(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C3H2F6O4S2/c4-2(5,6)14(10,11)1-15(12,13)3(7,8)9/h1H2
Clé InChI
QBOFWVRRMVGXIG-UHFFFAOYSA-N
Application
A useful, solid, non-hygroscopic, nonoxidizing, soluble in organic solvents ligand for Lanthanide chemistry
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
No data available
Point d'éclair (°C)
No data available