Documents
724254
Sigma-Aldrich
1,4-Benzodioxan-6-sulfonyl chloride
95%
Synonyme(s) :
2,3-Dihydro-1,4-benzodioxine-6-sulfonyl chloride
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H7ClO4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
234.66
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
95%
Forme
solid
Pf
65-70 °C
Chaîne SMILES 
ClS(=O)(=O)c1ccc2OCCOc2c1
InChI
1S/C8H7ClO4S/c9-14(10,11)6-1-2-7-8(5-6)13-4-3-12-7/h1-2,5H,3-4H2
Clé InChI
JWHSRWUHRLYAPM-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Risques supp
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable