Key Documents
757667
Sigma-Aldrich
2-Amino-4-chlorobenzyl alcohol
98%
Synonyme(s) :
(2-Amino-4-chlorophenyl)methanol
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C7H8ClNO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
157.60
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
98%
Forme
solid
Pf
138-142 °C
Chaîne SMILES 
Nc1cc(Cl)ccc1CO
InChI
1S/C7H8ClNO/c8-6-2-1-5(4-10)7(9)3-6/h1-3,10H,4,9H2
Clé InChI
MUDGPJDWJIFUDB-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable