Principaux documents
757055
Sigma-Aldrich
1-Methyl-1H-imidazole-5-carboxylic acid
Synonyme(s) :
1-Methylimidazole-5-carboxylic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C5H6N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
126.11
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Forme
solid
Pf
192-228 °C
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Cn1cncc1C(O)=O
InChI
1S/C5H6N2O2/c1-7-3-6-2-4(7)5(8)9/h2-3H,1H3,(H,8,9)
Clé InChI
PBEDVTDUVXFSMW-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable