756423
Strontium nitride
powder, -60 mesh, 99.5%, Ba: <1%
Synonyme(s) :
Tristrontium dinitride
96,50 €
About This Item
96,50 €
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
99.5%
Forme
powder
Taille des particules
-60 mesh
Chaîne SMILES
[Sr]=N[Sr]N=[Sr]
InChI
1S/2N.3Sr
Clé InChI
PVVTZMTUGZOOIR-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Risques supp
Code de la classe de stockage
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Déjà en possession de ce produit ?
Articles
Three approaches generate white light, including LED-based down-conversion for broader applications.