Principaux documents
756180
Sigma-Aldrich
3,5-Dimethoxytriphenylamine
97%
Synonyme(s) :
3,5-Dimethoxy-N,N-diphenylaniline, 5-(Diphenylamino)-1,3-dimethoxybenzene
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C20H19NO2
Poids moléculaire :
305.37
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
solid
Pf
98-103 °C
Chaîne SMILES 
COc1cc(OC)cc(c1)N(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C20H19NO2/c1-22-19-13-18(14-20(15-19)23-2)21(16-9-5-3-6-10-16)17-11-7-4-8-12-17/h3-15H,1-2H3
Clé InChI
HNNBPHRCCXLGQP-UHFFFAOYSA-N
Application
Novel triphenylamine derivative
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable