Principaux documents
754765
Sigma-Aldrich
2-Iodo-5-methoxybenzaldehyde
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C8H7IO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
262.04
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
solid
Pf
110-115 °C
Groupe fonctionnel
aldehyde
iodo
Chaîne SMILES 
COc1ccc(I)c(C=O)c1
InChI
1S/C8H7IO2/c1-11-7-2-3-8(9)6(4-7)5-10/h2-5H,1H3
Clé InChI
YHRFMOFYYPMQBE-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable