Key Documents
754536
Sigma-Aldrich
9-[2-(Diisopropylphosphino)phenyl]-9H-carbazole
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C24H26NP
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
359.44
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Pureté
97%
Forme
solid
Capacité de réaction
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
Pertinence de la réaction
reagent type: ligand
Pf
145-149 °C
Groupe fonctionnel
phosphine
Chaîne SMILES 
CC(C)P(C(C)C)c1ccccc1-n2c3ccccc3c4ccccc24
InChI
1S/C24H26NP/c1-17(2)26(18(3)4)24-16-10-9-15-23(24)25-21-13-7-5-11-19(21)20-12-6-8-14-22(20)25/h5-18H,1-4H3
Clé InChI
LVZFAAVQZRSWHJ-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable