753874
CdSeS/ZnS alloyed quantum dots
COOH functionalized, fluorescence λem 575 nm, 6 nm diameter, 1 mg/mL in H2O
Synonyme(s) :
QD carboxyl functionalized, Fluorescent Nanocrystals, Trilite™
About This Item
Produits recommandés
Forme
liquid
Concentration
1 mg/mL in H2O
Indice de réfraction
n20/D 1.496 (lit.)
Diamètre
6 nm
pb
110-111 °C (lit.)
Fluorescence
λem 575 nm
Température de stockage
2-8°C
Application
Remarque sur l'analyse
Informations légales
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 2
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Déjà en possession de ce produit ?
Articles
Dye-sensitized solar cells as a promising, low-cost photovoltaic technology.
Professor Sharma and colleagues review the synthesis and applications of this novel material. This includes a discussion of the unique properties of quantum dots and their suitability for solar cell applications, along with common synthesis techniques used to develop these materials.
Professor Xiaohu Gao (University of Washington, USA) provides a overview of recent quantum dot (QD) advancements and their potential for advancing bioassay and bioimaging technologies.
Perovskite quantum dots research progresses overcoming challenges, enabling rapid development of light-emitting devices.