Principaux documents
753408
Sigma-Aldrich
5-Bromopyridine-2-acetic acid
97%
Synonyme(s) :
2-(5-Bromopyridin-2-yl)acetic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C7H6BrNO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
216.03
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
powder
Pf
125-130 °C
Groupe fonctionnel
bromo
carboxylic acid
Chaîne SMILES 
OC(=O)Cc1ccc(Br)cn1
InChI
1S/C7H6BrNO2/c8-5-1-2-6(9-4-5)3-7(10)11/h1-2,4H,3H2,(H,10,11)
Clé InChI
ATKULCGQSLCGEK-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable