Documents
753289
Sigma-Aldrich
3-(Trifluoromethyl)pyridine-2-carboxylic acid
97%
Synonyme(s) :
3-(Trifluoromethyl)-2-picolinic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C7H4F3NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
191.11
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
125-130 °C
Chaîne SMILES 
OC(=O)c1ncccc1C(F)(F)F
InChI
1S/C7H4F3NO2/c8-7(9,10)4-2-1-3-11-5(4)6(12)13/h1-3H,(H,12,13)
Clé InChI
DMWLBOPLZYJGPT-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable