Principaux documents
753270
Sigma-Aldrich
6-(Trifluoromethyl)pyridine-2-carbonyl chloride
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C7H3ClF3NO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
209.55
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.473
Densité
1.450 g/mL at 25 °C
Groupe fonctionnel
acyl chloride
fluoro
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
FC(F)(F)c1cccc(n1)C(Cl)=O
InChI
1S/C7H3ClF3NO/c8-6(13)4-2-1-3-5(12-4)7(9,10)11/h1-3H
Clé InChI
AUWDKAUYDQJDMS-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
No data available
Point d'éclair (°C)
No data available